Merck
615307
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-3-pentanol-OD
98 atom % D
Sinónimos:
3-Ethyl-3-pentan(ol-d)
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)3C-OD
Peso molecular:
117.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
densidad
0.831 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[2H]OC(CC)(CC)CC
InChI
1S/C7H16O/c1-4-7(8,5-2)6-3/h8H,4-6H2,1-3H3/i8D
Clave InChI
XKIRHOWVQWCYBT-BNEYPBHNSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)