129240
2,3-Dimethyl-2-butanol
98%
Sinónimos:
Thexyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.417 (lit.)
bp
120-121 °C (lit.)
mp
−14 °C (lit.)
densidad
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CC(C)C(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)6(3,4)7/h5,7H,1-4H3
Clave InChI
IKECULIHBUCAKR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
29 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?