Merck
614467
Sigma-Aldrich
1-Bromohexadecane-d33
98 atom % D
Sinónimos:
Cetyl bromide-d33, Hexadecyl bromide-d33
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 2.740,00
US$ 2.740,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 2.740,00
About This Item
Fórmula lineal:
CD3(CD2)14CD2Br
Peso molecular:
338.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 2.740,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
bp
190 °C/11 mmHg (lit.)
mp
16-18 °C (lit.)
densidad
1.105 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+33
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C16H33Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2
Clave InChI
HNTGIJLWHDPAFN-TUWMXWROSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
350.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
177 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)