Merck
613606
Sigma-Aldrich
4,4′-Bipyridyl-d8
98 atom % D
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 2.470,00
US$ 2.470,00
Fecha estimada de envío13 de abril de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 2.470,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10D8N2
Número de CAS:
Peso molecular:
164.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
US$ 2.470,00
Fecha estimada de envío13 de abril de 2025
Solicitar más información
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
form
solid
mp
111-114 °C (lit.)
mass shift
M+8
SMILES string
[2H]c1nc([2H])c([2H])c(c1[2H])-c2c([2H])c([2H])nc([2H])c2[2H]
InChI
1S/C10H8N2/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChI key
MWVTWFVJZLCBMC-PGRXLJNUSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)