613584
Isopropyl-d7-amine
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
2-Aminopropane-d7
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
bp
33-34 °C
densidad
0.775 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+7
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(N)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D
Clave InChI
JJWLVOIRVHMVIS-YYWVXINBSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
<-13.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
<= -25 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?