Merck
612197
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethanol-1,1-d2
99.5 atom % D
Sinónimos:
2,2,2-Trifluoroethyl-1,1-d2 alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
CF3CD2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
102.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
pureza isotópica
99.5 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
técnicas
NMR: suitable
impurezas
≤0.05% water
water
bp
77-80 °C (lit.)
mp
-44 °C (lit.)
densidad
1.373 g/mL
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2/i1D2
Clave InChI
RHQDFWAXVIIEBN-DICFDUPASA-N
Descripción general
2,2,2-Trifluoroethanol-1,1-d2 (2,2,2-Trifluoroethyl-1,1-d2 alcohol, TFE-d2) is a deutered trifluoroethanol that may be employed as an NMR solvent.
Productos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
29 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)