Merck
611328
Supelco
Iodomethane-13C solution
NMR reference standard, 1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D), trimethyl phosphite 1 %, chromium(III) acetylacetonate 0.2 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CH3I
Peso molecular:
142.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
NMR reference standard
analytical standard
composición
chromium(III) acetylacetonate, 0.2%
trimethyl phosphite, 1%
concentración
1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D)
técnicas
NMR: suitable
tubo de RMN tamaño
5 mm × 8 in.
idoneidad
suitable for NMR (reference standard)
Formato
single component solution
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
Clave InChI
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
Características y beneficios
Indirect detection test
Cantidad
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)