Merck
60713
Sigma-Aldrich
Ketene diethyl acetal
purum, ≥95.0% (GC)
Sinónimos:
1,1-Diethoxyethene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
116.16
Beilstein:
471200
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
purum
Ensayo
≥95.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.414
bp
49-50 °C (lit.)
densidad
0.880 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=C)OCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)