Merck
606596
Sigma-Aldrich
Styrene-α, β-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains 4-t-butylcatechol as stabilizer
Sinónimos:
Ethenyl-13C2 benzene
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 3.750,00
US$ 3.750,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 3.750,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H513CH=13CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
106.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 3.750,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
contiene
4-t-butylcatechol as stabilizer
bp
145-146 °C (lit.)
densidad
0.926 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[13CH2]=[13CH]c1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1+1,2+1
Clave InChI
PPBRXRYQALVLMV-ZDOIIHCHSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
hearing organs, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
78.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
26 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)