605654
Stearic acid-18-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Octadecanoic acid-18-13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
bp
361 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[13CH3]CCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1+1
Clave InChI
QIQXTHQIDYTFRH-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)