Merck
604135
Sigma-Aldrich
Trichloroacetic-2-13C acid
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
Cl313CCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
164.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
bp
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
densidad
1.630 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
OC(=O)[13C](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i2+1
Clave InChI
YNJBWRMUSHSURL-VQEHIDDOSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)