Merck
604119
Sigma-Aldrich
Iodoacetic acid-1-13C
99 atom % 13C
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 3.950,00
US$ 3.950,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 3.950,00
About This Item
Fórmula lineal:
ICH213CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
186.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 3.950,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
mp
77-79 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[13C](=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i2+1
Clave InChI
JDNTWHVOXJZDSN-VQEHIDDOSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)