597422
Chloromethyl(methyl)dimethoxysilane
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
density
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO[Si](C)(CCl)OC
InChI
1S/C4H11ClO2Si/c1-6-8(3,4-5)7-2/h4H2,1-3H3
Inchi Key
ZXZMFKUGAPMMCJ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
131.0 °F - closed cup
flash_point_c
55 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?