Merck
597015
Sigma-Aldrich
Triethoxy(4-methoxyphenyl)silane
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5O)3SiC6H4OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
270.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.474 (lit.)
bp
128 °C/3 mmHg (lit.)
densidad
1.030 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C13H22O4Si/c1-5-15-18(16-6-2,17-7-3)13-10-8-12(14-4)9-11-13/h8-11H,5-7H2,1-4H3
Clave InChI
VIJXFDYNPXVYJQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
A silicon-based nucleophile shown to be reactive in Pd-catalyzed cross-coupling reactions.[1]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)