Merck
595179
Sigma-Aldrich
4-(4′-Isopropoxyphenyl)phenylboronic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H17BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
256.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
95%
mp
>230 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)Oc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C15H17BO3/c1-11(2)19-15-9-5-13(6-10-15)12-3-7-14(8-4-12)16(17)18/h3-11,17-18H,1-2H3
InChI key
NBOVAIFWBASNLS-UHFFFAOYSA-N
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)