Merck
593583
Sigma-Aldrich
Copper-zinc alloy
nanopowder, <150 nm particle size (SEM), 56-60% Cu basis, 37-41% Zn basis
Sinónimos:
Cu34Zn11
About This Item
Fórmula lineal:
Cu34Zn11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
nanopowder
composición
copper, 60 wt. %
Cu, 56-60%
zinc, 40 wt. %
Zn, 37-41%
tamaño de partícula
<150 nm (SEM)
trazas de catión
Mn: 1.5-2.5%
Pb: 0.5-2.5%
Sn: 1.5-2.0%
cadena SMILES
[Cu].[Zn]
InChI
1S/Cu.Zn
Clave InChI
TVZPLCNGKSPOJA-UHFFFAOYSA-N
Forma física
Macro-agglomeration of ultra-fine particles, with size of about 70 nanometers.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)