Documentos clave
GF82594604
Zinc-copper alloy, Zn95Cu5
powder, 150micron max. particle size, 50g
Sinónimos:
ZN026011
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 594,00
US$ 594,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 594,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 594,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 825-946-04
peso
50 g
tamaño de la part. máx.
150 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)