Merck
593117
Sigma-Aldrich
11-Chloro-1-undecene
97%
Seleccione un Tamaño
25 ML
US$ 222,00
US$ 222,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
US$ 222,00
About This Item
Fórmula lineal:
Cl(CH2)9CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
188.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 222,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4510 (lit.)
bp
108-109 °C/6 mmHg (lit.)
densidad
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
allyl
chloro
cadena SMILES
ClCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H21Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2H,1,3-11H2
Clave InChI
PSEVKFKRYVAODC-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)