Merck
592838
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-4-[(trimethylsilyl)ethynyl]aniline
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiC≡CC6H4N(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
217.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
97%
mp
86-90 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C13H19NSi/c1-14(2)13-8-6-12(7-9-13)10-11-15(3,4)5/h6-9H,1-5H3
InChI key
CTEFXFPTVUQSHR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)