Merck
590657
Sigma-Aldrich
Methyl 3-formyl-4-nitrobenzoate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
H3COCOC6H3(NO2)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
209.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
72-76 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1cc(ccc1[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C9H7NO5/c1-15-9(12)6-2-3-8(10(13)14)7(4-6)5-11/h2-5H,1H3
InChI key
JHFSCEMUDKRPID-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)