Merck
590487
Sigma-Aldrich
Poly(3,5 pyridine)
Sinónimos:
Poly(3,5-pyridinediyl)
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 975,00
US$ 975,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 975,00
About This Item
Fórmula lineal:
(C5H3N)n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 975,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
Aplicación
Light-emitting conjugated polymer.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)