Merck
589179
Sigma-Aldrich
Iron(III) oxide-17O3
85 atom % 17O
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Fe217O3
Peso molecular:
162.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
85 atom % 17O
Formulario
solid
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[17O]=[Fe][17O][Fe]=[17O]
InChI
1S/2Fe.3O/i;;3*1+1
Clave InChI
JEIPFZHSYJVQDO-AMUARUGPSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)