588733
(1R,2S,5R)-(−)-Menthol
≥99%, sublimed
Sinónimos:
(−)-Menthol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.8 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −50°, c = 10% in ethanol
bp
212 °C (lit.)
mp
41-45 °C (lit.)
densidad
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Clave InChI
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?