Merck
588245
Sigma-Aldrich
Bis(4-aminophenyl)ether-15N2
98 atom % 15N
Sinónimos:
4,4′-Oxydianiline-15N2
About This Item
Fórmula lineal:
O(C6H415NH2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
202.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 15N
Formulario
solid
bp
188-192 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[15NH2]c1ccc(Oc2ccc([15NH2])cc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2/i13+1,14+1
Clave InChI
HLBLWEWZXPIGSM-SBAVNFSASA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
426.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
219 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)