586528
2-Furoylacetonitrile
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
81-85 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
nitrile
cadena SMILES
O=C(CC#N)c1ccco1
InChI
1S/C7H5NO2/c8-4-3-6(9)7-2-1-5-10-7/h1-2,5H,3H2
Clave InChI
RZNSHBXVTAHWPP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)