Merck
586218
Sigma-Aldrich
Benzene-1,2-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C2C4H6
Número de CAS:
Peso molecular:
80.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
densidad
0.896 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
c1cc[13cH][13cH]c1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1+1,2+1
Clave InChI
UHOVQNZJYSORNB-ZDOIIHCHSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-11 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)