Merck
606553
Sigma-Aldrich
Toluene-1-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Methylbenzene-1-13C
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC6H8
Peso molecular:
93.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
bp
110 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
densidad
0.874 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
C[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i7+1
Clave InChI
YXFVVABEGXRONW-CDYZYAPPSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)