586153
Lauric acid-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C
Sinónimos:
Dodecanoic acid-1,2,3,4-13C4
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
CCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i9+1,10+1,11+1,12+1
Clave InChI
POULHZVOKOAJMA-BMHINFNASA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)