Merck
579688
Sigma-Aldrich
Lauric acid-2-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Dodecanoic acid-2-13C
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)913CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
201.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CCCCCCCCCC[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i11+1
Clave InChI
POULHZVOKOAJMA-KHWBWMQUSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
113.00 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)