579408
1-(Methylsulfonyl)-1H-benzotriazole
95%
Sinónimos:
1-Methanesulfonyl-1H-benzotriazole
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
mp
108-112 °C (lit.)
cadena SMILES
CS(=O)(=O)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C7H7N3O2S/c1-13(11,12)10-7-5-3-2-4-6(7)8-9-10/h2-5H,1H3
Clave InChI
OMMZSDGGKVRGGP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)