579246
Methylterephthalonitrile
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
solid
mp
149-151 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
Cc1cc(ccc1C#N)C#N
InChI
1S/C9H6N2/c1-7-4-8(5-10)2-3-9(7)6-11/h2-4H,1H3
InChI key
UJXAVMZSVIODSH-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?