Merck
194239
Sigma-Aldrich
Dimethyl isophthalate
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
1,3-Di(methoxycarbonyl)benzene, 1,3-Dimethyl benzene-1,3-dicarboxylate, DMIP, Dimethy isophthalate, Dimethyl 1,3-benzenedicarboxylate, Dimethyl m-phthalate, Methyl 3-carbomethoxybenzoate, Methyl isophthalate
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 61,20
500 G
US$ 107,00
3 KG
US$ 350,00
US$ 61,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 61,20
500 G
US$ 107,00
3 KG
US$ 350,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4-1,3-(CO2CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.18
Beilstein:
1912251
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 61,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
densidad de vapor
6.8 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
93.7 mmHg ( 208 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
mp
64-68 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1cccc(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
VNGOYPQMJFJDLV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Dimethyl isophthalate is dimethyl phthalate ester based plasticizer[1].
Aplicación
Dimethyl isophthalate was used in the synthesis of:
  • polybutylene isophthalate end-capped with N-ethyl-pentadecafluorooctanamide[2]
  • poly(ethylene terephthalate-co-isophthalate-co-5-tert-butylisophthalate) terpolyesters[3]
Información legal
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
343.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
173 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Poly(ethylene terephthalate) terpolyesters containing isophthalic and 5-tert-butylisophthalic units
Kint DPR, et al.
Journal of Polymer Science: Part A, General Papers, 41(1), 124-134 (2003)
Zhonggang Wang et al.
The journal of physical chemistry. B, 113(46), 15204-15211 (2009-10-22)
Polybutylene isophthalates (PBI) end-capped with N-ethyl-pentadecafluorooctanamide were synthesized from dimethyl isophthalate, 1,4-butanediol, and N-(2-hydroxyethyl)-perfluorooctanamide with fluorine monomer content from 0 to 5 mol %. The results demonstrated that there was an obvious gradient drop of fluorine concentration from the film
Zhu-Hua Luo et al.
Environmental science and pollution research international, 18(9), 1653-1660 (2011-06-01)
Dimethyl phthalate esters (DMPEs) are a group of plasticizers commonly detected in the environment with potential adverse human health impact. The degradation of DMPEs by fungal systems has been studied to a limited extent, particularly by yeasts. In this study