Merck
579068
Sigma-Aldrich
Potassium 4-methoxyphenyltrifluoroborate
95%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4BF3K
Número de CAS:
Peso molecular:
214.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].COc1ccc(cc1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H7BF3O.K/c1-12-7-4-2-6(3-5-7)8(9,10)11;/h2-5H,1H3;/q-1;+1
Clave InChI
XNYMCUFKZHRYID-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Potassium trifluoroborates are moisture- and air-stable organoboron reagents suitable for oxidative conditions.
Contenido relacionado
The central theme of the Molander group's research is the development of new synthetic methods and their application to the synthesis of organic molecules.