Merck
578967
Sigma-Aldrich
1-Hydroxybenzotriazole solution
15 wt. % in DMF
Sinónimos:
HOBt solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
135.12
Beilstein:
5627231
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
concentración
15 wt. % in DMF
índice de refracción
n20/D 1.4500
bp
149-150 °C
densidad
0.983 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
On1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H5N3O/c10-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8-9/h1-4,10H
Clave InChI
ASOKPJOREAFHNY-UHFFFAOYSA-N
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
138.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)