578207
9-Anthracenylmethyl methacrylate
95%
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
form
solid
mp
80-85 °C (lit.)
λmax
249 nm
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C19H16O2/c1-13(2)19(20)21-12-18-16-9-5-3-7-14(16)11-15-8-4-6-10-17(15)18/h3-11H,1,12H2,2H3
InChI key
MJYSISMEPNOHEG-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)