578029
5-[(Trimethylsilyl)ethynyl])-1-methylimidazole
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14N2Si
Número de CAS:
Peso molecular:
178.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
55-59 °C (lit.)
cadena SMILES
Cn1cncc1C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H14N2Si/c1-11-8-10-7-9(11)5-6-12(2,3)4/h7-8H,1-4H3
Clave InChI
ZNCKMUMVQDCZBO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?