Merck
576220
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-imidazole-2-carboxylic acid
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
126.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Ensayo
90%
Formulario
solid
mp
104 °C (dec.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
Cn1ccnc1C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-3-2-6-4(7)5(8)9/h2-3H,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
WLDPWZQYAVZTTP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)