576182
4(5)-(Hydroxymethyl)imidazole
97%
Sinónimos:
1H-Imidazol-4-ylmethanol, 1H-Imidazol-5-ylmethanol, 1H-Imidazole-4-methanol (9CI), 4-(Hydroxymethyl)imidazole, 4-Imidazolylmethanol, 4-Methylol-1H-imidazole, 5-(Hydroxymethyl)imidazole, Imidazole-4-methanol (8CI)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
88-92 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
OCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C4H6N2O/c7-2-4-1-5-3-6-4/h1,3,7H,2H2,(H,5,6)
Clave InChI
QDYTUZCWBJRHKK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)