Merck
576131
Sigma-Aldrich
Potassium 4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
96%
About This Item
Fórmula lineal:
F3CC6H5BF3K
Número de CAS:
Peso molecular:
252.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4BF6.K/c9-7(10,11)5-1-3-6(4-2-5)8(12,13)14;/h1-4H;/q-1;+1
Clave InChI
KVDSXGFQLXKOID-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)