Merck
290912
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene
98%
Sinónimos:
α,α,α,α′,α′,α′-Hexafluoro-p-xylene
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 77,60
US$ 77,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 77,60
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(CF3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
214.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 77,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.379 (lit.)
bp
116 °C (lit.)
densidad
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6/c9-7(10,11)5-1-2-6(4-3-5)8(12,13)14/h1-4H
Clave InChI
PDCBZHHORLHNCZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The infrared absorption of liquid 1,4-bis(trifluoromethyl) benzene has been studied using LiF, NaCl and KBr prisms[1].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Vibrational Spectra of Fluorinated Aromatics. VIII. 1, 4-Bis (trifluoromethyl) benzene.
Ferguson EE, et al.
J. Chem. Phys. , 21(10), 1731-1735 (1953)