Merck
574708
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H6ClF3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
250.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
60-64 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
ketone
cadena SMILES
FC(F)(F)C(=O)CC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H6ClF3O2/c11-7-3-1-6(2-4-7)8(15)5-9(16)10(12,13)14/h1-4H,5H2
Clave InChI
LJHFYVKVIIMXQM-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)