Merck
574600
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan-15N2
95 atom % 15N, 95% (CP)
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 1.720,00
US$ 1.720,00
Fecha estimada de envío21 de marzo de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 1.720,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H1215N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
206.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
US$ 1.720,00
Fecha estimada de envío21 de marzo de 2025
Solicitar más información
isotopic purity
95 atom % 15N
Quality Level
assay
95% (CP)
form
solid
optical activity
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[15NH2][C@@H](Cc1c[15nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i12+1,13+1
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-BGQAPUEUSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)