Merck
574252
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium tetrachlorocobaltate(II)
≥99.5%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H40Cl4CoN2
Número de CAS:
Peso molecular:
461.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99.5%
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: cobalt
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Co--](Cl)(Cl)Cl.CC[N+](CC)(CC)CC.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/2C8H20N.4ClH.Co/c2*1-5-9(6-2,7-3)8-4;;;;;/h2*5-8H2,1-4H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
Clave InChI
OWBMPSATBZDCOA-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)