Merck
574112
Sigma-Aldrich
5-(3,4-Dichlorophenyl)furfural
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H6Cl2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
241.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
solid
mp
140-143 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)c(Cl)c2
InChI
1S/C11H6Cl2O2/c12-9-3-1-7(5-10(9)13)11-4-2-8(6-14)15-11/h1-6H
InChI key
PSQLTDROSWBPGT-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)