Merck
572926
Sigma-Aldrich
Benzyltriphenylphosphonium bromide, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: ~2.0 mmol/g loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C43H40BrP
Número de CAS:
Peso molecular:
667.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
reticulante
2 % cross-linked with divinylbenzene
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: solution phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
~2.0 mmol/g loading
tamaño de partícula
200-400 mesh
InChI
1S/C9H11N3/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12)
Clave InChI
GJEPMYMUORZPMP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Polymer-supported Wittig reagent for clean olefinations of carbonyl compounds.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)