571326
(4S)-(+)-4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
96%
Sinónimos:
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-ethanol
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D +2°, c = 1% in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.4380 (lit.)
bp
98 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
ketal
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(C)OC[C@H](CCO)O1
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2)9-5-6(10-7)3-4-8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
Clave InChI
YYEZYENJAMOWHW-LURJTMIESA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
213.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100.6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?