Merck
571083
Sigma-Aldrich
1-Benzoylpiperazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
190.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
145 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
61-64 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C(N1CCNCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H14N2O/c14-11(10-4-2-1-3-5-10)13-8-6-12-7-9-13/h1-5,12H,6-9H2
Clave InChI
VUNXBQRNMNVUMV-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jeremy D Hill et al.
British journal of pharmacology, 175(16), 3407-3421 (2018-06-12)
The cannabinoid system exerts functional regulation of neural stem cell (NSC) proliferation and adult neurogenesis, yet not all effects of cannabinoid-like compounds seen can be attributed to the cannabinoid 1 (CB1 ) or CB2 receptor. The recently de-orphaned GPR55 has