Merck
570966
Sigma-Aldrich
N-[1-(S)-(+)-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanyl carboxyanhydride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H19NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
305.33
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
optical activity
[α]20/D +36.5°, c = 1 in chloroform
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
69-73 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N2[C@@H](C)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C16H19NO5/c1-3-21-15(19)13(10-9-12-7-5-4-6-8-12)17-11(2)14(18)22-16(17)20/h4-8,11,13H,3,9-10H2,1-2H3/t11-,13-/m0/s1
InChI key
GFZFELCFSBCPDB-AAEUAGOBSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)