Merck
270067
Sigma-Aldrich
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine hydrochloride
97%
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 199,00
US$ 199,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 199,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16N2O · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
228.72
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 199,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
217-219 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].COc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O.ClH/c1-14-11-5-3-2-4-10(11)13-8-6-12-7-9-13;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;1H
Clave InChI
DDMVHGULHRJOEC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine hydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)