Merck
570044
Sigma-Aldrich
Isopropyl 2,3,4,6-tetra-O-benzyl-β-D-glucopyranoside
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H42O6
Número de CAS:
Peso molecular:
582.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
108-112 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)O[C@@H]1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5
InChI
1S/C37H42O6/c1-28(2)42-37-36(41-26-32-21-13-6-14-22-32)35(40-25-31-19-11-5-12-20-31)34(39-24-30-17-9-4-10-18-30)33(43-37)27-38-23-29-15-7-3-8-16-29/h3-22,28,33-37H,23-27H2,1-2H3/t33-,34-,35+,36-,37-/m1/s1
Clave InChI
FASXBSZVQKGFRE-KHKVHWIZSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of the American Chemical Society, 530-530 (1966)